Få mere at vide
Kaliumdichromatopløsning 0,0167M (0,1N), NIST Standardkoncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10532533 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 AMP
6 AMP
Pakningsstørrelse:
1 ampul
6 ampuller
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10532533
Brand: Fisher Chemical J/6212C/05
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Cr2K2O7, CAS-nummer-7778-50-9, dikaliumbichromat, bichromat af kaliumchlorid, dichromsyredikaliumsalt, kaliumdichromat, kaliumdichromat vi, iopezit, dikaliumdichromheptaoxid, kaliumdichromat, kaliumdichromat, kaliumdichromat, 1AMP CHEBI:53444, Orange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-50-9
Molekylær formel Cr2K2O7
Molekylvægt (g/mol) 294.182
MDL nummer 11367
InChI nøgle KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC navn dikalium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxydioxochrom
SMIL [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Farve Orange
Fysisk form Væske
Mængde 1 AMP
Emballage Ampul
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium dichromate, solution 0.0167 M, (0.1N), concentrated solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium dichromate