missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Potassium dichromate, MilliporeSigma™

Artikelnummer. 15824470
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Plastic Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
15824470 1 kg Plastic Bottle
15814470 500 g Plastic Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15824470 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1048641000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.

For analysis EMSURE™ ACS, ISO, Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7778-50-9
Molekylær formel Cr2K2O7
Molekylvægt (g/mol) 294.182
InChI nøgle KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC navn dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMIL [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]

Tekniske data

Kogepunkt >500°C
Kemisk navn eller materiale Potassium dichromate
Fysisk form Crystalline
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Soluble in water: 130g/L at 10°C
Formel vægt 294.19
Procent renhed ≥99.9%
Grad ACS
Lugt Odorless
Emballage Plastic Bottle
Tæthed 2.7g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.