Få mere at vide
Potassium dichromate, ACS, 99.0% min
Artikelnummer. 11386798
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386798 500 g 500g
11396798 100 g 100g
11306808 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11386798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013450.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
For Use As An Oxidizing Agent, in Dyeing, Painting | CAS: 7778-50-9 | Cr2K2O7 | 294.182 g/mol
Som oxidationsmiddel, ved farvning, maling, dekoration af porcelæn, litografi, i elektriske batterier, galvanisering Kaliumdichromat bruges oftest som oxidationsmiddel i laboratorier og industrier. Det bruges som en forløber til fremstilling af kaliumkromalun, som finder anvendelse i læderbehandling og garvning. Det bruges til fremstilling af kromsyre til rengøring af glasvarer og ætsningsmaterialer. Det er en aktiv ingrediens i cement og bruges til at hæmme afbinding og forbedre dens tæthed og tekstur. Ydermere bruges det i fotografi og i fotografisk serigrafi. Det bruges også i vådtestanalyse som et analytisk laboratoriereagens og til ethanolbestemmelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Maksimalt niveau af urenheder: Uopløseligt stof 0,005 %, Tørringstab 0,05 %, Cl 0,001 %, SO 4 0,005 %, Ca 0,003 %, Fe 0,001 %, Na 0,02 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-50-9
Molekylær formel Cr2K2O7
Molekylvægt (g/mol) 294.182
MDL nummer MFCD00011367
InChI nøgle KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC navn dikalium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxydioxochrom
SMIL [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium dichromate
Smeltepunkt 398°C
Navn note For ACS analysis
Farve Orange
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.0% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 294.18
Grad ACS
Udseende Orange crystalline powder
Tæthed 2.676 g/cm3