Få mere at vide
Kaliumdichromat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462998
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462998 2500 g 2500g
11452998 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11462998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18722.0E
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7778-50-9 | Cr2K2O7 | 294.182 g/mol
Kaliumdichromat bruges oftest som oxidationsmiddel i laboratorier og industrier. Det bruges som en forløber til fremstilling af kaliumkromalun, som finder anvendelse i læderbehandling og garvning. Det bruges til fremstilling af chromsyre til rengøring af glasvarer og ætsningsmaterialer. Det er en aktiv ingrediens i cement, der bruges til at hæmme binding og forbedre dens tæthed og tekstur. Ydermere bruges det i fotografi og i fotografisk serigrafi. Det bruges også i vådtestanalyse som et analytisk laboratoriereagens og til ethanolbestemmelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumdichromat bruges oftest som et oxidationsmiddel i laboratorier og industrier. Det bruges som en forløber til fremstilling af kaliumkromalun, som finder anvendelse i læderbehandling og garvning. Det bruges til fremstilling af chromsyre til rengøring af glasvarer og ætsningsmaterialer. Det er en aktiv ingrediens i cement, der bruges til at hæmme binding og forbedre dens tæthed og tekstur. Ydermere bruges det i fotografi og i fotografisk serigrafi. Det bruges også i vådtestanalyse som et analytisk laboratoriereagens og til ethanolbestemmelse.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, stærke baser, organiske materialer, syrer, pulveriserede metaller, syreanhydrider og hydrazin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-50-9
Molekylær formel Cr2K2O7
Molekylvægt (g/mol) 294.182
MDL nummer MFCD00011367
InChI nøgle KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC navn dikalium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxydioxochrom
SMIL [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium dichromate
Smeltepunkt 398°C
Mængde 2500 g
Lineær formel K2Cr2O7
FN nummer UN3087
Merck Index 14,7627
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 294.18
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 2.676
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium dichromate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium dichromate