Få mere at vide
Kaliumdichromat, 99%
Beskrivelse
Kaliumdichromat bruges oftest som oxidationsmiddel i laboratorier og industrier. Det bruges som en forløber til fremstilling af kaliumkromalun, som finder anvendelse i læderbehandling og garvning. Det bruges til fremstilling af chromsyre til rengøring af glasvarer og ætsningsmaterialer. Det er en aktiv ingrediens i cement, der bruges til at hæmme binding og forbedre dens tæthed og tekstur. Ydermere bruges det i fotografi og i fotografisk serigrafi. Det bruges også i vådtestanalyse som et analytisk laboratoriereagens og til ethanolbestemmelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumdichromat bruges oftest som et oxidationsmiddel i laboratorier og industrier. Det bruges som en forløber til fremstilling af kaliumkromalun, som finder anvendelse i læderbehandling og garvning. Det bruges til fremstilling af chromsyre til rengøring af glasvarer og ætsningsmaterialer. Det er en aktiv ingrediens i cement, der bruges til at hæmme binding og forbedre dens tæthed og tekstur. Ydermere bruges det i fotografi og i fotografisk serigrafi. Det bruges også i vådtestanalyse som et analytisk laboratoriereagens og til ethanolbestemmelse.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, stærke baser, organiske materialer, syrer, pulveriserede metaller, syreanhydrider og hydrazin.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium dichromate |
| Smeltepunkt | 398 °C |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 2.676 |
| Lineær formel | K2Cr2O7 |
| FN nummer | UN3087 |
| Merck Index | 14,7627 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol. |
| Formel vægt | 294.18 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium dichromate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium dichromate