Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 500,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium dichromate |
| Smeltepunkt | 398,0 °C |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Orange |
| Fysisk form | Finkrystaller eller krystallinsk pulver |
| Mængde | 50 g |
| Tab ved tørring | 0,05% maks. (105 °C) |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99,5% min. (Iodometri) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium dichromate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.