Få mere at vide
Kaliumdichromat, 9% (w/v), Ricca Chemical
Artikelnummer. 31940526
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
31940526 500 mL
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31940526 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R6042900500A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Dichromate
Farve Orange
CAS 7778-50-9, 7732-18-5
CAS min % 90.0, 8.1
CAS Max % 94.0, 8.43
Emballage Naturlig Poly-flaske
Molekylær formel Cr2K2O7
pH ∼3,5 til 4
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske
Koncentration eller sammensætningsnoter 9% (w/v)
Synonym potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
InChI nøgle KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC navn dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
Molekylvægt (g/mol) 294.182
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Procent renhed 9%
Grad Laboratorie