missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Potassium Deuteroxide (40% w/w in D2O), TRC

Artikelnummer. 30423656
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423656 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30423656 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6950621G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Potassium Deuteroxide
CAS 24572-01-8
Molekylær formel D K O
Mængde 1 g
Synonym Potassium hydroxide (K(OD)) (6CI,7CI,8CI,9CI), Potassium deuteroxide, Potassium hydroxide-d
InChI formel InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
SMIL [2H]O[K]
IUPAC navn deuteriooxypotassium
Molekylvægt (g/mol) 57.112
Formel vægt 56.973
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40 %
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.