missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Potassium Deuteroxide (40% w/w in D2O), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Deuteroxide |
| CAS | 24572-01-8 |
| Molekylær formel | D K O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Potassium hydroxide (K(OD)) (6CI,7CI,8CI,9CI), Potassium deuteroxide, Potassium hydroxide-d |
| InChI formel | InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD |
| SMIL | [2H]O[K] |
| IUPAC navn | deuteriooxypotassium |
| Molekylvægt (g/mol) | 57.112 |
| Formel vægt | 56.973 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?