Få mere at vide
Potassium D-gluconate, 99%
Artikelnummer. 11416197
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416197 250 g 250g
11406197 50 g 50g
11496187 1000 g -
3 options
Artikelnummer. 11416197
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25135.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 299-27-4 | C6H11KO7 | 234.245 g/mol
Kalium D-gluconat udbredt som sekvestreringsforbindelser til metalioner i alkaliske systemer. Det bruges i en nyudviklet proces med titlen ARS til forebyggelse af krympning i farvet uldstof. Kaliumgluconat har vist sig at øge laktatproduktionen, og ATP indhold, samt inducere hæmoglobin (methæmoglobin) reduktionshastigheden i rotteerythrocytter. Det bruges i cellekultur og i store applikationer såsom rengøring af metaloverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kalium D-gluconat er almindeligt anvendt som sekvestreringsforbindelser til metalioner i alkaliske systemer. Det bruges i en nyudviklet proces med titlen ARS til forebyggelse af krympning i farvet uldstof. Kaliumgluconat har vist sig at øge laktatproduktionen, og ATP indhold, samt inducere hæmoglobin (methæmoglobin) reduktionshastigheden i rotteerythrocytter. Det bruges i cellekultur og i store applikationer såsom rengøring af metaloverflader.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (50 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 299-27-4
Molekylær formel C6H11KO7
Molekylvægt (g/mol) 234.245
MDL nummer MFCD00064211
InChI nøgle HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Synonym potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal
PubChem CID 16760467
IUPAC navn kalium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
SMIL C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium D-gluconate
Smeltepunkt ∼180°C (decomposition)
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Soluble in water. (50mg/ml).
Formel vægt 234.25
Procent renhed 99%