Få mere at vide
Kalium D-glukonat, 99%
Beskrivelse
Kalium D-gluconat udbredt som sekvestreringsforbindelser til metalioner i alkaliske systemer. Det bruges i en nyudviklet proces med titlen ARS til forebyggelse af krympning i farvet uldstof. Kaliumgluconat har vist sig at øge laktatproduktionen, og ATP indhold, samt inducere hæmoglobin (methæmoglobin) reduktionshastigheden i rotteerythrocytter. Det bruges i cellekultur og i store applikationer såsom rengøring af metaloverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kalium D-gluconat er almindeligt anvendt som sekvestreringsforbindelser til metalioner i alkaliske systemer. Det bruges i en nyudviklet proces med titlen ARS til forebyggelse af krympning i farvet uldstof. Kaliumgluconat har vist sig at øge laktatproduktionen, og ATP indhold, samt inducere hæmoglobin (methæmoglobin) reduktionshastigheden i rotteerythrocytter. Det bruges i cellekultur og i store applikationer såsom rengøring af metaloverflader.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (50 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium D-gluconate |
| Smeltepunkt | ∼180 °C (dekomponering) |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. (50 mg/ml). |
| Formel vægt | 234.25 |
| Procent renhed | 99% |