Få mere at vide
Kaliumcyclopropyltrifluoroborat, tekniker 90%
Artikelnummer. 15447158
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447158 5 g 5g
15437158 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60673.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
CAS: 1065010-87-8 | C3H5BF3K | 147,977 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1065010-87-8
Molekylær formel C3H5BF3K
Molekylvægt (g/mol) 147.977
MDL nummer MFCD09265031
InChI nøgle CFMLURFHOSOXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium cyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyltrifluoroboranuide, potassium cyclopropyltrifluororate, potassium cyclopropytrifluoroborate, potassium cycloproyltrifluoroborate, potassiumcyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyl-trifluoroborate, cyclopropyltrifluoroborate potassium salt, potassium;cyclopropyl trifluoro boranuide, potassium ion cyclopropyltrifluoroboranuide
PubChem CID 23697338
IUPAC navn kalium;cyclopropyl(trifluor)boranuid
SMIL [B-](C1CC1)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium cyclopropyltrifluoroborate
Smeltepunkt 348 °C til 350 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Formel vægt 147.98
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Følsomhed Luftfølsom