Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium cyclopropyltrifluoroborate |
| Smeltepunkt | 348 °C til 350 °C |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 147.98 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |