Få mere at vide
Kaliumcyclopropyltrifluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11966081 1 g Glasflaske 1g
11976081 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444870010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1065010-87-8 | C3H5BF3K | 147.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1065010-87-8
Molekylær formel C3H5BF3K
Molekylvægt (g/mol) 147.98
InChI nøgle CFMLURFHOSOXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium cyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyltrifluoroboranuide, potassium cyclopropyltrifluororate, potassium cyclopropytrifluoroborate, potassium cycloproyltrifluoroborate, potassiumcyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyl-trifluoroborate, cyclopropyltrifluoroborate potassium salt, potassium;cyclopropyl trifluoro boranuide, potassium ion cyclopropyltrifluoroboranuide
PubChem CID 23697338
IUPAC navn kalium;cyclopropyl(trifluor)boranuid
SMIL [B-](C1CC1)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium cyclopropyltrifluoroborate
Smeltepunkt 348°C to 350°C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 147.98
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof