Få mere at vide
Potassium cyclohexanebutyrate, K 16.6-18.8%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11493428
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Conditionnement
11493428 1 g 1g
11403438 5 g 5g
11413438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11493428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17839.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62638-03-3
Molekylær formel C10H17KO2
Molekylvægt (g/mol) 208.34
MDL nummer MFCD00013051
InChI nøgle LBYNWSSEILNGLN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium cyclohexanebutyrate, potassium 4-cyclohexylbutanoate, potassium 4-cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, potassium salt, cyclohexanebutanoic acid, potassium salt 1:1, acmc-20ajuw, cyclohexanebutyric acid potassium salt, cyclohexanebutanoic acid potassium salt, 4-cyclohexylbutanoic acid, potassium salt
PubChem CID 23692296
IUPAC navn potassium;4-cyclohexylbutanoate
SMIL [K+].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
Spécification
Kemisk navn eller materiale Potassium cyclohexanebutyrate
Assay Procent Noter K 16.6 to 18.8%
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 208.33
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.