Få mere at vide
Kaliumcyanid, TRC
Artikelnummer. 30423268
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30423268 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30423268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP69505025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Cyanide
CAS 151-50-8
Molekylær formel CKN
Mængde 25 g
Synonym Potassium Cyanide, Feratox
InChI formel InChI=1S/CN.K/c1-2;
SMIL [K]C#N
IUPAC navn cyanokalium
Molekylvægt (g/mol) 65.12
Formel vægt 65.1157