Få mere at vide
Potassium Cyanide, Technical grade, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15641080 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15641080 1 kg 1kg
15661080 6 x 1 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15641080 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 118131KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Technical,≥96%
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-50-8
Molekylær formel CKN
Molekylvægt (g/mol) 65.116
MDL nummer MFCD00011397
InChI nøgle NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC navn potassium;cyanide
SMIL [C-]#N.[K+]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Potassium Cyanide
Mængde 1 kg
Lineær formel KCN
FN nummer 1680
Beilstein 3593645
Formel vægt 65.12g/mol
Procent renhed ≥96%
Grad Technical
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.