missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Potassium Cyanide, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1625°C/1013 hPa |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Cyanide |
| Smeltepunkt | 634°C |
| CAS | 151-50-8 |
| Mængde | 1 kg |
| MDL nummer | MFCD00011397 |
| Synonym | Potassium cyanide, Cyanogen potassium, Potassium cyanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 65.12 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 1.55 g/cm3 at 20°C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?