missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Potassium Cyanide, Supelco™

Artikelnummer. 15874490
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15874490 1 kg
15854490 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15874490 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1049671000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 151-50-8

Tekniske data

Kogepunkt 1625°C/1013 hPa
Kemisk navn eller materiale Potassium Cyanide
Smeltepunkt 634°C
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00011397
Synonym Potassium cyanide, Cyanogen potassium, Potassium cyanide
Molekylvægt (g/mol) 65.12
Grad Research
Tæthed 1.55 g/cm3 at 20°C
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.