Få mere at vide
Kaliumcyanid, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Artikelnummer. 15673330
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15673330 25 kg 25kg
15643330 100 g 100g
15663330 250 g 250g
15653330 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15673330 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3125225KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50036.72 DKK
    35655.05 DKK / 25kg
    Spare 14381.67 DKK
    28% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 97,0 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-50-8
Molekylær formel CKN
Molekylvægt (g/mol) 65.116
MDL nummer MFCD00011397
InChI nøgle NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC navn kalium; cyanid
SMIL [C-]#N.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Cyanide
Navn note Reag. Ph. Eur.
Fysisk form Solid
Mængde 25 kg
Lineær formel KCN
FN nummer 1680
Beilstein 3593645
Formel vægt 65,12g/mol
Procent renhed ≥97%
Grad ACS/puriss. pa