Få mere at vide
Kaliumcyanid, puris. pa ACS reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15643330
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15643330 100 g 100g
15663330 250 g 250g
15653330 1 kg 1kg
15673330 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15643330 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 31252100G
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 97,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-50-8
Molekylær formel CKN
Molekylvægt (g/mol) 65.116
MDL nummer MFCD00011397
InChI nøgle NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC navn kalium; cyanid
SMIL [C-]#N.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Cyanide
Navn note Reag. Ph. Eur.
Mængde 100 g
Lineær formel KCN
FN nummer 1680
Beilstein 3593645
Formel vægt 65.12g/mol
Procent renhed ≥97%
Grad ACS/puriss. pa
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium cyanide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium cyanide