Få mere at vide
Potassium Cyanide, Granular, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538084 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15538084 2.5 kg Poly Bottle Hver
1 options
Artikelnummer. 15538084 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 308005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Cyanide
CAS 151-50-8
Fysisk form Granules
Mængde 2.5 kg
Molekylær formel CKN
Synonym potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
InChI nøgle NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
SMIL [C-]#N.[K+]
IUPAC navn potassium;cyanide
Molekylvægt (g/mol) 65.116
PubChem CID 9032
Formel vægt 65.12
Grad BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Emballage Poly Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 1.55kg