Få mere at vide
Potassium Cyanide, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1625°C (1013hPa) |
| Smeltepunkt | 634°C |
| CAS | 151-50-8 |
| Farve | White |
| pH | 11 to 12 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | CKN |
| Synonym | potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french |
| Opløselighedsinformation | 716g/L |
| Vis mere |