Få mere at vide
Kaliumcyanid, ACS, 96,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386439
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386439 50 g 50g
11396439 250 g 250g
11376439 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11386439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012136.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
KCN anvendes i vid udstrækning i organisk syntese til syntese af mange organiske forbindelser, for eksempel ved syntese af hydantoiner, spiro-heterocykler, nitriler, carboxylsyrer, cyanohydriner og i von Richter-reaktion. Det bruges i guldminedrift, galvanisering og som et reagens i proteinkarakterisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-50-8
Molekylær formel CKN
Molekylvægt (g/mol) 65.116
MDL nummer MFCD00011397
InChI nøgle NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC navn kalium; cyanid
SMIL [C-]#N.[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1625°C
Kemisk navn eller materiale Potassium Cyanide
Smeltepunkt 634°C
Navn note For analysis ACS
Fysisk form Granulat
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 96.0% min.
Beilstein 4652394
Opløselighedsinformation Highly soluble in water. Soluble in methanol,glycerol,and formamide. Slightly soluble in ethanol.
Formel vægt 65.12
Grad ACS-reagens
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.52