Få mere at vide
Kaliumcyanid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Kaliumcyanid anvendes i vid udstrækning i organisk syntese til syntese af mange organiske forbindelser, for eksempel ved syntese af hydantoiner, spiro-heterocykler, nitriler, carboxylsyrer, cyanohydriner og i von richter-reaktioner. Det bruges i guldminedrift, galvanisering og som et reagens i proteinkarakterisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumcyanid anvendes i vid udstrækning i organisk syntese til syntese af mange organiske forbindelser, for eksempel ved syntese af hydantoiner, spiro-heterocykler, nitriler, carboxylsyrer, cyanohydriner og i von richter-reaktioner. Det bruges i guldminedrift, galvanisering og som et reagens i proteinkarakterisering.
Opløselighed
Meget opløselig i vand. Opløselig i methanol, glycerol og formamid. Lidt opløseligt i ethanol.
Noter
Deliquescent solid. Opbevares i lufttætte beholdere. Uforeneligt med syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1625 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium cyanide |
| Smeltepunkt | 634 °C |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | KCN |
| FN nummer | UN1680 |
| Beilstein | 4652394 |
| Merck Index | 14,7626 |
| Opløselighedsinformation | Meget opløseligt i vand. Opløselig i methanol, glycerol og formamid. Let opløselig i ethanol. |
| Formel vægt | 65.12 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium cyanide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium cyanide