Få mere at vide
Kaliumcyanid, 97+%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1625,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium cyanide |
| Smeltepunkt | 634,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 97% min. (Argentometri) |
| Lineær formel | CKN |
| Merck Index | 15,7747 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vandig opl.: 400 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: ethanol 4,5 g/L (19,5 °C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium cyanide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H290-Kan ætse metaller.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.