missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Potassium Cyanide-15N, TRC

Artikelnummer. 30416715
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416715 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6950531G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Potassium Cyanide-15N
CAS 5297-01-8
Molekylær formel C K 15N
Mængde 1 g
Synonym Hydrocyanic-15N Acid','Potassium Salt, Potassium [15N]Cyanide
InChI formel InChI=1S/CN.K/c1-2;/i2+1;
SMIL [K]C#[15N]
IUPAC navn (^{15}N)azanylidynemethylpotassium
Molekylvægt (g/mol) 66.11
Formel vægt 65.9638
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.