missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Potassium Cyanide-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Cyanide-15N |
| CAS | 5297-01-8 |
| Molekylær formel | C K 15N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Hydrocyanic-15N Acid','Potassium Salt, Potassium [15N]Cyanide |
| InChI formel | InChI=1S/CN.K/c1-2;/i2+1; |
| SMIL | [K]C#[15N] |
| IUPAC navn | (^{15}N)azanylidynemethylpotassium |
| Molekylvægt (g/mol) | 66.11 |
| Formel vægt | 65.9638 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?