Få mere at vide
Kaliumcyanid-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Cyanide-13C |
| CAS | 25909-68-6 |
| Molekylær formel | 13C K N |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Hydrocyanic-13C acid','Potassium salt, Potassium [13C]cyanide, Potassium Cyanide-13C |
| InChI formel | InChI=1S/CN.K/c1-2;/i1+1; |
| SMIL | [K][13C]#N |
| IUPAC navn | azanylidyn(1^{13}C)methylkalium |
| Molekylvægt (g/mol) | 66.11 |
| Formel vægt | 65.9701 |