Få mere at vide
Potassium Cyanide-13C,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Cyanide-13C,15N |
| CAS | 74889-51-3 |
| Molekylær formel | 13C K 15N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Hydrocyanic-13C,15N acid','potassium salt, Potassium [13C,15N]cyanide, Potassium cyanide-13C,15N, Potassium cyanide-13C,15N |
| InChI formel | InChI=1S/CN.K/c1-2;/i1+1,2+1; |
| SMIL | [K][13C]#[15N] |
| IUPAC navn | (^{15}N)azanylidyne(1^{13}C)methylpotassium |
| Molekylvægt (g/mol) | 67.1 |
| Formel vægt | 66.9672 |