Få mere at vide
Potassium Cyanate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium cyanate |
| CAS | 590-28-3 |
| Molekylær formel | C N O . K |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Cyanic acid','potassium salt (1:1) (ACI), Cyanic acid','potassium salt (8CI','9CI), Aero Cyanate, Alicyanate, Bulpur, Isocyanic acid potassium salt, Potassium cyanate, Potassium cyanate (KCNO), Potassium isocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/CHNO.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1 |
| SMIL | [K+].[O-]C#N |
| IUPAC navn | potassium;cyanate |
| Molekylvægt (g/mol) | 81.12 |
| Formel vægt | 80.9617 |