Få mere at vide
Potassium cyanate, 97%
Artikelnummer. 11397678
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397678 100 g 100g
11387678 500 g 500g
11377678 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033356.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-28-3 | CKNO | 81.12 g/mol
Kaliumcyanat bruges i guldminedrift, organisk syntese og galvanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-28-3
Molekylær formel CKNO
Molekylvægt (g/mol) 81.12
MDL nummer MFCD00011411
InChI nøgle GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688
PubChem CID 11378442
ChEBI CHEBI:38904
SMIL [K+].[O-]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium cyanate
Smeltepunkt 700°C to 900°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Merck Index 14,7625
Opløselighedsinformation Soluble in water; Slightly soluble in alcohol
IUPAC navn kalium; cyanat
Formel vægt 81.12
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Tæthed 2.056 g/mL