Få mere at vide
Potassium cyanate, 97%, pure
Artikelnummer. p-3776999 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Artikelnummer. 10289403
Brand: Thermo Scientific Acros 201111000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 590-28-3 | CKNO | 81.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-28-3
Molekylær formel CKNO
Molekylvægt (g/mol) 81.12
MDL nummer MFCD00011411
InChI nøgle GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688
PubChem CID 11378442
ChEBI CHEBI:38904
IUPAC navn kalium; cyanat
SMIL [K+].[O-]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium cyanate
Smeltepunkt 315.0°C
Navn note Pure
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel KOCN
Fieser 01,1059
Merck Index 15, 7746
Opløselighedsinformation Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 81.12
Procent renhed 97%
Grad Ren
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium cyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /