Få mere at vide
Potassium cyanate, 97%, pure
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium cyanate |
| Smeltepunkt | 315.0°C |
| Navn note | Pure |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Chunks |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Lineær formel | KOCN |
| Fieser | 01,1059 |
| Merck Index | 15, 7746 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium cyanate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /