Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium cyanate |
| Smeltepunkt | 315.0°C |
| Navn note | Pure |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Chunks |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Lineær formel | KOCN |
| Fieser | 01,1059 |
| Merck Index | 15, 7746 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium cyanate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /