Få mere at vide
Kaliumcitrat tribasisk monohydrat, 99%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4380105 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 12045350
Brand: Thermo Scientific Acros 244210010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6100-05-6 | C6H5K3O7·H2O | 324.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6100-05-6
Molekylær formel C6H5K3O7·H2O
Molekylvægt (g/mol) 324.42
InChI nøgle PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
IUPAC navn trikalium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;hydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium citrate tribasic monohydrate
Smeltepunkt 180,0 °C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel KO2CCH2C(OH)(CO2K)CH2CO2K·H2O
Mængde 1 kg
Merck Index 15,7744
Opløselighedsinformation Solubility in water: 640g/L (25°C).
Formel vægt 324.42
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren