Få mere at vide
Kaliumcitrat tribasisk monohydrat, 99%, ekstra rent
Artikelnummer. 12055350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12055350 5 kg 5kg
12045350 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12055350 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 244210050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00 DKK
    1552.26 DKK / 5kg
    Spare 47.74 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6100-05-6 | C6H5K3O7·H2O | 324,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6100-05-6
Molekylær formel C6H5K3O7·H2O
Molekylvægt (g/mol) 324.42
InChI nøgle PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
IUPAC navn trikalium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;hydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium citrate tribasic monohydrate
Smeltepunkt 180,0 °C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel KO2CCH2C(OH)(CO2K)CH2CO2K·H2O
Mængde 5 kg
Merck Index 15,7744
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 640 g/L (25 °C).
Formel vægt 324.42
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren