Få mere at vide
Kaliumcitrat, monohydrat, granulært, USP - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518084 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15518084 500 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 500g
15528084 2.5 kg Ravfarvet glasflaske med bred mund 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15518084 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 306801
Kemiske identifikatorer
CAS 6100-05-6
Molekylær formel C6H7K3O8
Molekylvægt (g/mol) 324.41
InChI nøgle PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
IUPAC navn trikalium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;hydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Citrate
Navn note Monohydrate
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Formel vægt 324.42
Grad FCC/USP
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 1.98kg