Få mere at vide
Kaliumcitrat monobasisk, TRC
Artikelnummer. 30426090
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426090 250 g
30412929 50 g
30418462 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426090 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP698710250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 866-83-1
Molekylær formel C6H7KO7
Molekylvægt (g/mol) 230.21
Synonym Monobasic Potassium Citrate, Monopotassium Citrate, Potassium Citrate, Potassium Dihydrogen Citrate, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid Potassium Salt, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, potassium salt (1:1), 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monopotassium salt (9CI), Citric acid, monopotassium salt (8CI), Potassium citrate (6CI), Potassium citrate (KH2(O7C6H5)) (7CI)
IUPAC navn kalium; 3-carboxy-3,5-dihydroxy-5-oxopentananoat
SMIL [K+].OC(=O)CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Citrate Monobasic
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O7.K/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Formel vægt 229.9829