Få mere at vide
Kalium, stykker, i mineralolie, 98%
Beskrivelse
Kalium danner en blå opløsning i tetrahydrofoliat, som bruges til ? -monoalkylering af -lactoner i nærvær af 18-krone-6. Det bruges til fremstilling af kaliumethoxid i opløsning, til brug i birk reduktion af en aromatisk ring, til fremstilling af kaliumamid,
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kalium danner en blå opløsning i tetrahydrofoliat, som bruges til ɑ-monoalkylering af -lactoner i nærvær af 18-krone-6. Det bruges til fremstilling af kaliumethoxid i opløsning, til brug i birk reduktion af en aromatisk ring, til fremstilling af kaliumamid,
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Håndter og opbevar under inert gas. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium |
| Farve | Grå-sølv |
| Navn note | stykker i mineralolie |
| Smeltepunkt | 63 °C til 64 °C |
| Kogepunkt | 765 °C til 770 °C |
| Tæthed | 0.860 g/mL |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Form | Fast stof |
| Vis mere |