Få mere at vide
Potassium Chromate, TRC
Artikelnummer. 30416928
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416928 1 g
30423711 10 g
30410257 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30416928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6951051G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-00-6
Molekylær formel Cr O4 . 2 K
Molekylvægt (g/mol) 194.19
Synonym Chromic acid (H2CrO4), potassium salt (1:2), Chromic acid (H2CrO4), dipotassium salt (8CI,9CI), Bipotassium chromate, Dipotassium chromate, Dipotassium chromate (K2CrO4), Dipotassium chromate(2-), Dipotassium monochromate, Neutral potassium chromate, Potassium chromate, Potassium chromate (K2(CrO4)), Potassium chromate(VI)
IUPAC navn dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
SMIL [K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium chromate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
Formel vægt 193.8476