Få mere at vide
Kaliumchromatopløsning, volumetrisk, 1/30 M K2CrO4 (0,1N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15614830
Skift visning
Mængde:
1 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15614830 1 L 1 L
15624830 6 x 1 L Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15614830 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 351571L
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Volumetrisk, 1/30 M K2CrO4 (0,1N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-00-6
Molekylær formel CrK2O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00011368
InChI nøgle XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
SMIL [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium chromate solution
Mængde 1 L
Lineær formel K2CrO4
FN nummer UN3082
IUPAC navn dikalium;dioxid(dioxo)chrom
Formel vægt 194.19g/mol