Få mere at vide
Kaliumchromat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15613330
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50kg
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15613330 250 g 250g
15603330 1 kg 1kg
15633330 6 x 1 kg Pakke med 6
15623330 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15613330 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 31250250G
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-00-6
Molekylær formel CrK2O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00011368
InChI nøgle XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
SMIL [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Chromate
Navn note Reag. Ph. Eur.
Mængde 250 g
Lineær formel K2CrO4
FN nummer 3288
IUPAC navn dikalium;dioxid(dioxo)chrom
Formel vægt 194.19g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS/puriss. pa
Tæthed Vapor Density: 6.7 (vs air)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium chromate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium chromate