Få mere at vide
Kaliumchromatindikator 5% opløsning, Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Materiale
- Til manuelle titreringer; indikatortitrant eller analyt ændrer farve, og denne farveændring er langt den vigtigste metode til slutpunktsdetektion.
- Denne indikatorløsning af høj kvalitet letter slutpunktsdetektion på en klar og utvetydig måde og er en forudsætning for nøjagtig manuel titrimetri.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Accuracy ± 0.1% |
| Emballage | HDPE flaske GL45 |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 5% |
| Teknik | Titration, Analyte Color Change |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: potassium chromate