Få mere at vide
Potassium Chromate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15508084 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15508084 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15508084 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 305801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Chromate
CAS 7789-00-6
Fysisk form Crystals
Mængde 500 g
Molekylær formel CrK2O4
MDL nummer MFCD00011368
Synonym potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
InChI nøgle XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
IUPAC navn dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
Molekylvægt (g/mol) 194.19
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
Formel vægt 194.19
Grad BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Emballage Poly Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 2.73kg