Få mere at vide
Potassium Chromate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
Beskrivelse
CrK2O4, CAS Number-7789-00-6, neutral potassium chromate, dipotassium monochromate, chromate of potass, caswell no. 687, bipotassium chromate, potassium chromate, dipotassium chromate, chromate of potash, potassium chromate vi, tarapacaite, 250g, CHEBI:75249, Yellow, 194.2g/mol
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 975°C |
| Farve | Gul |
| pH | 8.6 to 9.8 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 194.2g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium chromate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.