Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kaliumchromat, ACS, 99,0 % min
Artikelnummer. p-4407729
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387457
Brand: Thermo Scientific Chemicals 012610.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For Use in Finishing Leather, Rust Proofing of Metals, Textile Mordant | CAS: 7789-00-6 | CrK2O4 | 194.19 g/mol
Ved efterbehandling af læder, rustbeskyttelse af metaller, tekstilbejdsemiddel, som analytisk laboratoriereagens. Kaliumchromat har et bredt udvalg af industrielle formål. I stofindustrien bruger producenter kaliumchromat til at garve læder og farve tøj og materialer. I videnskaben bruges kaliumchromat ofte som en indikator, hvilket betyder, at det kan identificere tilstedeværelsen, placeringen og mængden af visse elementer såsom jern. Ud over disse applikationer fungerer kaliumchromat også som et oxidationsmiddel i fremstilling og videnskabelige eksperimenter. Nogle atomkraftværker bruger i dag andre stoffer end kaliumchromat til at hæmme korrosion i lukkede kølevandssystemer. Kaliumchromat anvendes som en kemisk indikator for klorioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-00-6
Molekylær formel CrK2O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00011368
InChI nøgle XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
IUPAC navn dikalium;dioxid(dioxo)chrom
SMIL [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium chromate
Smeltepunkt 975°C
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.0% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 194.19
Grad ACS
Lugt Odorless
Udseende Yellow crystals
Damptryk 0 hPa
Tæthed 2.73 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium chromate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium chromate