Få mere at vide
Potassium Chromate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073412 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488762
Brand: Fisher Chemical P/4360/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-00-6
Molekylær formel CrK2O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00011368
InChI nøgle XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
IUPAC navn dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
SMIL [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 975°C
Farve Yellow
pH 8.6 to 9.8
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 194.2g/mol
Emballage Plastic powder jar