Få mere at vide
Potassium chloropalladite, 99.99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium chloropalladite |
| CAS | 10025-98-6 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | Cl4K2Pd |
| MDL nummer | MFCD00011373 |
| SMIL | Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.43 |
| Procent renhed | 99.99% |