Få mere at vide
Kaliumchlorid (hvide krystaller), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10735874
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10735874 500 g Poly flaske 500g
10697623 1 kg Poly flaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10735874 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP366500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Kaliumchlorid bruges i buffere til molekylærbiologi og cellekulturapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC navn potassium chloride
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1420 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium Chloride
Smeltepunkt 770 °C
Farve Hvid
pH 6
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99,0 til 100,5 %
Assay Procent Noter 99.0-100.5%
Merck Index 15, 7742
Formel vægt 74.55
Procent renhed 99,0 til 100,5 %
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Poly flaske